Principaux documents
GF85275940
Aluminum alloy 7075, Al90Zn5.5Mg2.5Cu1.5Si0.5
foil, Al90%/Zn 5.5%/Mg 2.5%/Cu 1.5%/Si 0.5%, thickness 2.5 mm, size 300 × 300 mm, temper t6
Synonyme(s) :
AL200500
1 EA
674,00 €
674,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
674,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
674,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 852-759-40
Taille
300 × 300 mm
Épaisseur
2.5 mm