Principaux documents
GF93102892
Nickel
foil, 1m coil, thickness 0.025mm, 99.9%
Synonyme(s) :
Nickel, NI000340
1 EA
425,00 €
425,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
425,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Ni
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141729
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
425,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99.9%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 931-028-92
Résistivité
6.97 μΩ-cm, 20°C
pb
2732 °C (lit.)
Pf
1453 °C (lit.)
Densité
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ni]
InChI
1S/Ni
Clé InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
W K Winnett et al.
Talanta, 41(10), 1627-1630 (1994-10-01)
A modification of the sample introduction system for combustion total organic carbon analyzers is presented where sample is sprayed into the instrument. Thermally created sprays and nebulizer sprays are discussed. It is shown that spray introduction gives more symmetric signals
G E van Dorssen et al.
Journal of X-ray science and technology, 3(2), 109-117 (1992-01-01)
The structure of Ni-C multilayer and single nickel layer samples has been analyzed before and after annealing, using two techniques: fluorescence EXAFS (F1EXAFS) at the Ni-K. edge and CuKα reflection. Annealing at a temperature of 450°C resulted in a change
F E Cecil et al.
The Review of scientific instruments, 81(10), 10D326-10D326 (2010-11-09)
We have examined the observed currents in the front foils of the JET Faraday cup lost alpha particle diagnostic KA-2. In particular, we have sought to understand the currents during Ohmic plasmas for which the ion flux at the detectors
Kwanghyun Yoo et al.
Nanotechnology, 24(20), 205302-205302 (2013-04-20)
We firstly introduce a facile method for the site-specific direct physical exfoliation of few-layer graphene sheets from cheap and easily enlargeable graphite grown on a Ni foil using an optimized polydimethylsiloxane (PDMS) stamp. By decreasing the PDMS cross-linking time, the
R J Schulz et al.
Physics in medicine and biology, 35(11), 1563-1574 (1990-11-01)
The thermal defects of A-150 plastic and graphite referenced to aluminium were determined for 800 keV protons scattered by a 2 micron nickel foil (mean transmitted energy = 550 keV). Composite cores of Al/A-150, graphite/A-150 and Al/graphite which could be