Principaux documents
GF92920923
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
foil, 100 x 100mm, 0.5mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
NJ270350
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
foil (annealed)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 929-209-23
Taille × épaisseur
100 mm × 100 mm × 0.5 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable