Principaux documents
GF92381575
Palladium
powder, 3 max. part. size (micron), weight 2 g, purity 99.95%
Synonyme(s) :
PD006016
1 EA
1 070,00 €
1 070,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 070,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Pd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
106.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141733
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 070,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99.95%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 923-815-75
Résistivité
9.96 μΩ-cm, 20°C
Poids
2 g
Taille max. des part.
3 (micron)
pb
2970 °C (lit.)
Pf
1554 °C (lit.)
Densité
12.02 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES 
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clé InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable