Principaux documents
GF91863355
Molybdenum-titanium alloy, Mo80Ti20
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 50g
Synonyme(s) :
MO046010
1 EA
438,00 €
438,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
438,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
438,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 918-633-55
Poids
50 g
Taille max. des part.
45 μm