Principaux documents
GF89380200
Stainless steel - AISI 304
foil, thickness 0.1 mm, Fe/Cr18%/Ni10%, length 2 m, temper hard
Synonyme(s) :
FE220271
1 EA
574,00 €
574,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
574,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
574,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 893-802-00
Longueur
2 m
Épaisseur
0.1 mm