Principaux documents
GF89311248
Polystyrene
(PS), powder, mean particle size 250micron, weight 200 g, condition homopolymer
Synonyme(s) :
ST316051
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 893-112-48
Poids
200 g
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable