Principaux documents
GF86731331
Polytetrafluoroethylene Filled With Glass
(PTFE 25% GF), film, thickness 0.5 mm, size 500 × 500 mm
Synonyme(s) :
FP321400
1 EA
257,00 €
257,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
257,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
257,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 867-313-31
Taille
500 × 500 mm
Épaisseur
0.5 mm