Principaux documents
GF86421483
Gallium/Indium
lump, 10 mm max. lump size, Ga75.5%/In24.5%, weight 100 g, condition liquid at rtp
Synonyme(s) :
GA046100
1 EA
989,00 €
989,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
989,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
989,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 864-214-83
Poids
100 g
Taille max. des fragments
10 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable