Principaux documents
797669
Sigma-Aldrich
Gallium-69 Metal
99 atom % (69Ga), 99.9% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
69Ga
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
68.93
Code UNSPSC :
12141715
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % (69Ga)
Essai
99.9% (CP)
Forme
(solid or metallic liquid (ambient temp dependent))
Changement de masse
M-1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[69GaH2]
InChI
1S/Ga.3H/i1-1;;;
Clé InChI
PHMDYZQXPPOZDG-OSEPWBDTSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable