Principaux documents
GF82165923
Aluminum nitride
powder, mean particle size (fsss) 1.4 micron, weight 50 g, purity 99.5+%
Synonyme(s) :
AL646010
1 EA
658,00 €
658,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
658,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
658,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99.5%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 821-659-23
Poids
50 g
Taille moyenne des particules
1.4 μm (FSSR)
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable