Principaux documents
GF81144187
Manganese
powder, 300 max. part. size (micron), weight 2000 g, purity 99.5%
Synonyme(s) :
MN006012
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Mn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
54.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141724
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le produit GF81144187 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Essai
99.5%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 811-441-87
Résistivité
185 μΩ-cm, 20°C
Poids
2000 g
Taille max. des part.
300 (micron)
pb
1962 °C (lit.)
Pf
1244 °C (lit.)
Densité
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Mn]
InChI
1S/Mn
Clé InChI
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
FlameEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable