Principaux documents
1.12237
Sigma-Aldrich
Manganese
powder 99+
Synonyme(s) :
Manganese
250 G
91,70 €
91,70 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
91,70 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Mn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
54.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141724
Numéro de classement CE :
231-105-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
91,70 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Puissance
9000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
2061 °C
Pf
1246 °C
Densité
7.4 g/cm3 at 19 °C
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[Mn]
InChI
1S/Mn
Clé InChI
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Particle size (< 100 µm): ≥ 90 %
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable