Principaux documents
GF80053051
Stainless steel - AISI 304l
foil, thickness 3.0 mm, Fe/Cr18%/Ni10%, size 50 × 50 mm, condition scotch-briteö polish finish both sides
Synonyme(s) :
FA140551
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 800-530-51
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
3.0 mm