Documents
GF79630308
Silicon monoxide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.999%
Synonyme(s) :
SI546010
About This Item
Code UNSPSC :
12352303
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.999%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 796-303-08
Poids
50 g
Taille max. des part.
45 (micron)