Principaux documents
GF78955532
Selenium
lump, 3 mm max. lump size, weight 100 g, high purity 99.999%
Synonyme(s) :
SE006110
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Se
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
78.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141910
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Description
gray
Essai
99.999%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 789-555-32
Résistivité
1.2 μΩ-cm, 0°C
Poids
100 g
Taille max. des fragments
3 mm
pb
684.9 °C (lit.)
Pf
217 °C (lit.)
Densité
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Se]
InChI
1S/Se
Clé InChI
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :