GF77686521
Polyimide
(PI), film, thickness 0.025 mm, L 5 m, grade kapton hn
Synonyme(s) :
IM301200
About This Item
Produits recommandés
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 776-865-21
Longueur
5 m
Épaisseur
0.025 mm
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable