Principaux documents
GF77301963
Antimony
powder, 75 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99.2%
Synonyme(s) :
SB006021
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Sb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
121.76
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141704
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99.2%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 773-019-63
Résistance
41.7 μΩ-cm
Poids
200 g
Taille max. des part.
75 (micron)
pb
1635 °C (lit.)
Pf
630 °C (lit.)
Densité
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Sb]
InChI
1S/Sb
Clé InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :