Principaux documents
GF75988906
Polyphenylenesulfide
(PPS), film, thickness 0.1 mm, L 1 m, natural
Synonyme(s) :
SU321100
1 EA
245,00 €
245,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
245,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
245,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 759-889-06
Longueur
1 m
Épaisseur
0.1 mm
Couleur
natural