Principaux documents
GF73041498
Nickel/Chromium
rod, 20.0 mm diameter, Ni80%/Cr20%, length 500 mm
Synonyme(s) :
NI057961
1 EA
687,00 €
687,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
687,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
687,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 730-414-98
Longueur
500 mm
Diamètre
20.0 mm