Principaux documents
GF70531691
Invar® - controlled expansion alloy
foil, thickness 0.008 mm, Fe64%/Ni36%, size 50 × 50 mm
Synonyme(s) :
FE020210
1 EA
373,00 €
373,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
373,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
373,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 705-316-91
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
0.008 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy