Documents
MAB2079-AF488
Sigma-Aldrich
β
clone HUTS-4, from mouse, ALEXA FLUOR 488
Synonyme(s) :
Integrin beta-1, Integrin β1, activated, Fibronectin receptor subunit beta, Glycoprotein Iia, GPIIA, VLA-4 subunit beta, CD29
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.43
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR 488
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HUTS-4, monoclonal
Espèces réactives
rat, mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGB1(3688)
Description générale
L'intégrine bêta-1 (UniProt P05556 ; aussi connue sous les noms de CD29, glycoprotéine Iia, GPIIA, sous-unité bêta de l'intégrine VLA-4, "very late activation protein", polypeptide bêta) est codée par le gène ITGB1 (aussi appelé FNRB, MDF2, MSK12, VLA-BETA ou VLAB) (identifiant du gène : 3688) chez l'homme. L'intégrine bêta-1 est une glycoprotéine transmembranaire de 130 kDa qui interagit avec diverses sous-unités alpha de l'intégrine (notamment alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4, alpha 5 et alpha 6) pour former les complexes de récepteurs fonctionnels qui se lient à des protéines spécifiques de la matrice extracellulaire. Les récepteurs du type intégrine régulent tout un éventail de fonctions biologiques importantes, notamment le développement embryonnaire, la cicatrisation, l'hémostase et la prévention de la mort cellulaire programmée. Ils sont aussi impliqués dans les états pathologiques anormaux tels que l'angiogenèse dirigée par les tumeurs, la croissance tumorale et les métastases. Ces récepteurs hétérodimères pontent le cytosquelette d'actine cytoplasmique avec des protéines présentes dans la matrice extracellulaire et/ou sur les cellules adjacentes. Les interactions entre les intégrines et la matrice extracellulaire entraînent l'activation de voies de transduction du signal et la régulation de l'expression génique.
Spécificité
Clone HUTS-4 is specific for active conformation of human beta1 integrins. Le sous-groupe d'intégrines bêta1 ou VLA contient au moins 10 membres, chacun comprenant une sous-unité alpha distincte associée de manière non covalente à la sous-unité bêta1 commune. L'activation fonctionnelle des intégrines peut être induite en conditions expérimentales par addition de Mg2+ ou Mn2+, ou en utilisant l'un des anticorps stimulateurs disponibles. Les signaux intracellulaires générés suite à l'activation cellulaire modulent également la conformation et l'affinité des intégrines dans les systèmes cellulaires. Les anticorps tels que MAB2079Z qui sont capables de distinguer les différents états d'activation des intégrines sont exceptionnellement utiles pour les études portant sur la régulation de l'activation. L'anticorps MAB2079Z reconnaît des épitopes dans la région 355-425 de la sous-unité bêta1 commune aux intégrines VLA, dont l'expression suit l'activité de liaison de ligand de ces récepteurs d'adhérence induite par divers stimuli extracellulaires et intracellulaires.
Immunogène
β
Épitope : A.a. β
Application
ββ
Analyse par immunocytochimie : β
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Sous-domaine de recherche
Molécules d'adhésion cellulaire (CAM)
Qualité
Produit évalué par immunocytochimie sur des cellules HeLa.
Analyse par immunocytochimie : β
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 88 kDa
Forme physique
Produit purifié sur protéine G
Purified mouse antibody conjugate in PBS with 15mg/ml BSA and 0.1 % sodium azide.
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Informations légales
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable