GF70438518
Silicon
rod, 40mm, diameter 20mm, single crystal, -100, 99.999%
Synonyme(s) :
Silicon, SI007930
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.999%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 704-385-18
L × diam.
40 mm × 20 mm
Point d'ébullition
2355 °C (lit.)
Pf
1410 °C (lit.)
Densité
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Clé InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable