Principaux documents
GF66871659
Cellulose
(regenerated cellulose), fiber, tex number 16.7, L 1000 m, number of filaments black
Synonyme(s) :
AC325717
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
fibers
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 668-716-59
Longueur
1000 m
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable