GF66395212
Selenium
foil, 25x25mm, thickness 3mm, 99.95%
Synonyme(s) :
Selenium, SE000500
1 290,00 €
About This Item
1 290,00 €
Produits recommandés
Description
gray
Essai
99.95%
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 663-952-12
Résistivité
1.2 μΩ-cm, 0°C
Taille × épaisseur
25x25 mm × 3.0 mm
pb
684.9 °C (lit.)
Pf
217 °C (lit.)
Densité
4.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Se]
InChI
1S/Se
Clé InChI
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)