Principaux documents
GF62731098
Copper/Beryllium
insulated wire, Cu98%/Be 2%, conductor diameter 0.075 mm, length 10 m, insulation thickness 0.008 mm
Synonyme(s) :
CU075830
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 627-310-98
Longueur
10 m
Diamètre
0.075 mm
Épaisseur de l'isolation
0.008 mm