Documents
GF60679671
Antimony telluride
lump, 10 mm max. lump size, weight 10 g, purity 99.99%
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.99%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 606-796-71
Poids
10 g
Taille max. des fragments
10 mm