Principaux documents
GF60401337
Iron
powder, 1-6 μm mean particle size, weight 500 g, purity 98%
Synonyme(s) :
FE006045
1 EA
507,00 €
507,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
507,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Fe
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
55.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141721
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
507,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 604-013-37
Résistivité
9.71 μΩ-cm
Poids
500 g
Taille moyenne des particules
1-6 μm
pb
2750 °C (lit.)
Pf
1535 °C (lit.)
Densité
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clé InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4
Iron powder, max. particle size 450 micron, weight 500 g, purity 99.+%
GF04477822
Iron
Iron powder, max. particle size 60 micron, weight 1000 g, purity 99.+%
GF47660418
Iron