Principaux documents
GF60130932
Stainless Steel - AISI 430 alloy, Fe81Cr17MnSiCSP
foil, 0.5m coil, 0.70mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
FF230330
1 EA
408,00 €
408,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
408,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
408,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
annealed
foil (coil)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 601-309-32
Taille × épaisseur
0.5 m × 0.70 mm