Principaux documents
GF59732590
Copper-titanium alloy, Cu90Ti10
powder, 45micron max. particle size, atomized, 50g
Synonyme(s) :
CU256011
1 EA
378,00 €
378,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
378,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
31152304
Nomenclature NACRES :
NA.23
378,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 597-325-90
Poids
50 g
Taille max. des part.
45 μm