Principaux documents
GF58762570
Polyethersulfone
(PES), rod, diam. 25.4 mm, L 1200 mm
Synonyme(s) :
SU307925
1 EA
1 550,00 €
1 550,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 550,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 550,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 587-625-70
Longueur
1200 mm
Diamètre
25.4 mm