GF58410716
Silver
rod, 50mm, diameter 16mm, as drawn, 99.95+%
Synonyme(s) :
Silver, AG007945
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.95%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 584-107-16
Résistivité
1.59 μΩ-cm, 20°C
L × épaisseur de paroi
100 mm × 1.63 mm
D.E. × D.I.
6.35 mm × 3.09 mm
Point d'ébullition
2212 °C (lit.)
Pf
960 °C (lit.)
Densité
10.49 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Clé InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable