Principaux documents
GF57864189
Boron nitride
sheet, thickness 1.0 mm, size 25 × 25 mm, condition pyrolitic
Synonyme(s) :
B 603120
1 EA
523,00 €
523,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
523,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
523,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 578-641-89
Taille
25 × 25 mm
Épaisseur
1.0 mm