202770
Beryllium oxide
99.98% trace metals basis
Synonyme(s) :
Beryllia, Beryllium monoxide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.98% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: beryllium
Densité
3.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Be]=O
InChI
1S/Be.O
Clé InChI
LTPBRCUWZOMYOC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Lungs, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable