Principaux documents
GF57365118
Boron nitride
rod, 15 mm diameter, length 50 mm, condition hot-pressed
Synonyme(s) :
B 607930
1 EA
455,00 €
455,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
455,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
455,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 573-651-18
Longueur
50 mm
Diamètre
15 mm