Principaux documents
GF57049117
Silicon carbide - hot-pressed
granule, 1 mm nominal granule size, weight 20 g
Synonyme(s) :
SJ606300
1 EA
296,00 €
296,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
296,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101521
Nomenclature NACRES :
NA.23
296,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 570-491-17
Poids
20 g
Taille nominale des granulés
1 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable