Principaux documents
GF54356014
Aluminum-silicon alloy, Al88Si12
powder, 150micron max. particle size, atomized, 100g
Synonyme(s) :
AL136011
1 EA
554,00 €
554,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
554,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
554,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder (alloy pre-cursor)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 543-560-14
Poids
100 g
Taille max. des part.
150 μm