Principaux documents
NIST183
Lithium ore - Lepidolite
NIST® SRM® 183
45 G
642,00 €
642,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
45 G
642,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
642,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 45 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Description générale
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use in checking the accuracy of assay methods. This SRM is supplied in the form of fine powder. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 183_cert
SRM 183_SDS
Autres remarques
Certified for the analytes listed below.
Lithium oxide (Li2O)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Sodium oxide (Na2O), Potassium oxide (K2O), Rubidium oxide (Rb2O), Caesium monoxide (Cs2O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable