The product is not spherical and would be considered amorphous.
GF52623738
Tantalum
powder, mean particle size (fsss) 1-3 micron, weight 50 g, purity 99.9%
Synonyme(s) :
TA006016, Ta
736,00 €
About This Item
736,00 €
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Essai
99.9%
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 526-237-38
Résistivité
13.5 μΩ-cm, 20°C
Poids
50 g
Taille moyenne des particules
1-3 μm (FSSR)
pb
5425 °C (lit.)
Pf
2996 °C (lit.)
Densité
16.69 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
Clé InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
-
What is the morphology of the powder GF52623738? Is it spherical or amorphous?