Principaux documents
GF49256332
Alumina/Silica/Boria
fiber, Al2O3 70%/SiO2 28%/B2O3 2%, tex number 110, length 1 m, filament diameter 0.011mm
Synonyme(s) :
AJ625710
1 EA
187,00 €
187,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Request a Bulk Order
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
1 EA
187,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
187,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Request a Bulk Order
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Forme
fibers
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 492-563-32
Longueur
1 m
Diamètre
0.011 mm , filament diameter