Principaux documents
GF48982281
Quartz - fused
rod, 10.0 mm diameter, length 200 mm
Synonyme(s) :
SI617975
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 489-822-81
Longueur
200 mm
Diamètre
10.0 mm