Principaux documents
755672
Sigma-Aldrich
Aluminum-scandium alloy
Al 98 wt. %, Sc 2 wt. %, 99.5% trace metals basis
Synonyme(s) :
Al-Sc, Aluminum scandium master alloy
1 EA
573,00 €
573,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
573,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
573,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99.5% trace metals basis
Forme
ingot (20mmx25.4mmx25.4mm +/- 0.3mm)
Composition
Al, 98 wt. %
Sc, 2 wt. %
Pf
655 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[AlH3].[Sc]
InChI
1S/Al.Sc.3H
Clé InChI
JJWKWQDCAMHJNV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Sc content 1.5-2.5 wt. %
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Tomus, D.; Qian, M.; Brice, C.A.; Muddle, B.C.
Scr. Mater., 63, 151-151 (2010)
Stock, J.-R.; Koehler, B.; Bomas, H.; Zoch, H.-W.
Materials & Design, 31, S76-S76 (2010)
Marquis, E.A.; Seidman, D.N.; Dunand, D.C.
Acta Materialia, 50, 4021-4021 (2002)
Articles
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.