Principaux documents
GF48204693
Tin
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, purity 99.9%
Synonyme(s) :
SN006020
1 EA
240,00 €
240,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
240,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Sn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141745
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
240,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99.9%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 482-046-93
Résistivité
11 μΩ-cm, 20°C
Poids
50 g
Taille max. des part.
45 μm
pb
2270 °C (lit.)
Pf
231.9 °C (lit.)
Densité
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clé InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable