Principaux documents
GF47731103
Boron nitride
rod, 32 mm diameter, length 25 mm, condition hot-pressed
Synonyme(s) :
B 607955
1 EA
433,00 €
433,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
433,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
433,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 477-311-03
Longueur
25 mm
Diamètre
32 mm