Principaux documents
GF47507834
Platinum/Rhodium
wire, Pt 80%/Rh 20%, 0.25 mm diameter, length 0.2 m
Synonyme(s) :
PC115130
1 EA
500,00 €
500,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
500,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
500,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 475-078-34
Longueur
0.2 m
Diamètre
0.25 mm