Documents
GF46437688
Alumina
rod, 5.0 mm diameter, length 1000 mm, purity 99%
Synonyme(s) :
AL607950
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 464-376-88
Longueur
1000 mm
Diamètre
5.0 mm