Principaux documents
GF45802009
Quartz - fused
tube, outside diameter 23.0 mm, length 500 mm, wall thickness 1.5 mm
Synonyme(s) :
SI617460
1 EA
693,00 €
693,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
693,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
693,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 458-020-09
Longueur
500 mm
D.E.
23.0 mm
Épaisseur de la paroi
1.5 mm