Principaux documents
GF44042352
Polyoxymethylene - Homopolymer
(acetal - homopolymer POMH), film, thickness 0.5 mm, size 150 × 150 mm
Synonyme(s) :
OX311050
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 440-423-52
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
0.5 mm