Principaux documents
GF43803682
Chromium-nickel alloy, Cr50Ni50
powder, 420micron max. particle size, 20g
Synonyme(s) :
CR026010
1 EA
348,00 €
348,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
348,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12141709
Nomenclature NACRES :
NA.23
348,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 438-036-82
Poids
20 g
Taille max. des part.
420 μm