Principaux documents
GF42789370
Nickel/Chromium
foil, Ni 80%/Cr 20%, thickness 0.10 mm, length 5 m, coil width 25.4 mm
Synonyme(s) :
NI050237
1 EA
776,00 €
776,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
776,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
776,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 427-893-70
Longueur
5 m
Largeur de la bobine
25.4 mm
Épaisseur
0.10 mm